Få mere at vide
SymLine™ Systemtilbehør
Produkttype:
Blind stik
Jordingskabel
Kabinetgennemføring
Monteringsbeslag
Farve:
Gul
Sølv
Sort
Til brug med (udstyr):
32 mm Dia. Rør
Opløsningsmiddel system
Rørsystem
SCAT™ FlexTubes
SCAT™ SafetySystem tragte
Skab med 28 mm boring og 120 mm vægtykkelse
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- SymLine™ tilbyder mange nyttige tilbehør såsom manifolder, afspærringsventiler, kabinetgennemføringer eller jordkabler for at give dig mulighed for at tilpasse din SymLine™ system
- Alt tilbehør er elektrisk dissiperende og godkendt til brug i laboratorier med eksplosionsfare
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gul |
| Længde (metrisk) | 2 m |
| Inkluderer | Jordingskabel, klemme, trykknap |
| Til brug med (applikation) | SymLine™ Systemtilpasning |
| Til brug med (udstyr) | Opløsningsmiddel system |
| Længde (engelsk) | 6.6 ft. |
| Produkttype | Jordingskabel |