Få mere at vide
SymLine™ Systemtilbehør
Artikelnummer. 17307429 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Produkttype:
Blind stik
Jordingskabel
Kabinetgennemføring
Monteringsbeslag
Farve:
Gul
Sølv
Sort
Til brug med (udstyr):
32 mm Dia. Rør
Kabinet (28 mm borehul, 120 mm vægtykkelse)
Opløsningsmiddel system
Rørsystem
SCAT SafetySystem-skorstene
SCAT™ FlexTubes
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Farve Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
17307429 Jordingskabel Gul SCAT™ FlexTubes -
17387419 Jordingskabel Gul 32 mm Dia. Rør -
17883520 Jordingskabel Gul Opløsningsmiddel system -
17337419 Kabinetgennemføring Sort Kabinet (28 mm borehul, 120 mm vægtykkelse) -
15524515 Monteringsbeslag Sort Kabinet (28 mm borehul, 120 mm vægtykkelse) Hver
17171511 Kabinetgennemføring Sort SCAT SafetySystem-skorstene -
14756901 Blind stik Sort 32 mm Dia. Rør Hver
15409024 Monteringsbeslag Sølv Rørsystem Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17307429 Leverandør SymLine™ Leverandørnr. 108270
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    290.00 DKK
    266.50 DKK / Pakke med 1
    Spare 23.50 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Dovetail din SymLine™ System, der passer til dine specifikke behov! Her finder du en masse nyttige tilbehør.
  • SymLine™ tilbyder mange nyttige tilbehør såsom manifolder, afspærringsventiler, kabinetgennemføringer eller jordkabler for at give dig mulighed for at tilpasse din SymLine™ system
  • Alt tilbehør er elektrisk dissiperende og godkendt til brug i laboratorier med eksplosionsfare
Tekniske data
Farve Gul
Længde (metrisk) 3 m
Inkluderer Jordingskabel, klemme, klemme
Til brug med (applikation) SymLine™ Systemtilpasning
Til brug med (udstyr) SCAT™ FlexTubes
Produkttype Jordingskabel