Få mere at vide
SymLine™ Systemtilbehør
Produkttype:
Blind stik
Jordingskabel
Kabinetgennemføring
Monteringsbeslag
Farve:
Gul
Sølv
Sort
Til brug med (udstyr):
32 mm Dia. Rør
Opløsningsmiddel system
Rørsystem
SCAT™ FlexTubes
SCAT™ SafetySystem tragte
Skab med 28 mm boring og 120 mm vægtykkelse
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- SymLine™ tilbyder mange nyttige tilbehør såsom manifolder, afspærringsventiler, kabinetgennemføringer eller jordkabler for at give dig mulighed for at tilpasse din SymLine™ system
- Alt tilbehør er elektrisk dissiperende og godkendt til brug i laboratorier med eksplosionsfare
Tekniske data
Tekniske data
| Lukkestørrelse | S60/61 |
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Farve | Sort |
| Dimensioner (L x B x H) | 185 x 290 x 265 mm |
| Inkluderer | Beholder med integreret svejset sensorholder, skrubar bøsning til sensor |
| Til brug med (applikation) | SymLine™ Systemtilpasning |
| Til brug med (udstyr) | SCAT™ SafetySystem tragte |
| Materiale | HDPE-EC |
| Produkttype | Kabinetgennemføring |