Få mere at vide
SymLine™ Systemtilbehør
Artikelnummer. 15524515 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Produkttype:
Blind stik
Jordingskabel
Kabinetgennemføring
Monteringsbeslag
Farve:
Gul
Sølv
Sort
Til brug med (udstyr):
32 mm Dia. Rør
Kabinet (28 mm borehul, 120 mm vægtykkelse)
Opløsningsmiddel system
Rørsystem
SCAT SafetySystem-skorstene
SCAT™ FlexTubes
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Farve Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15524515 Monteringsbeslag Sort Kabinet (28 mm borehul, 120 mm vægtykkelse) Hver
17307429 Jordingskabel Gul SCAT™ FlexTubes -
17387419 Jordingskabel Gul 32 mm Dia. Rør -
17883520 Jordingskabel Gul Opløsningsmiddel system -
17337419 Kabinetgennemføring Sort Kabinet (28 mm borehul, 120 mm vægtykkelse) -
17171511 Kabinetgennemføring Sort SCAT SafetySystem-skorstene -
14756901 Blind stik Sort 32 mm Dia. Rør Hver
15409024 Monteringsbeslag Sølv Rørsystem Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15524515 Leverandør SymLine™ Leverandørnr. 106611
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1470.00 DKK
    1354.50 DKK / Pakke med 1
    Spare 115.50 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Dovetail din SymLine™ System, der passer til dine specifikke behov! Her finder du en masse nyttige tilbehør.
  • SymLine™ tilbyder mange nyttige tilbehør såsom manifolder, afspærringsventiler, kabinetgennemføringer eller jordkabler for at give dig mulighed for at tilpasse din SymLine™ system
  • Alt tilbehør er elektrisk dissiperende og godkendt til brug i laboratorier med eksplosionsfare
Tekniske data
Lukkestørrelse GL25 (m) til GL25 (m)
Farve Sort
Diameter (metrisk) åbning 10 mm
Inkluderer Vinklet kabinetgennemføring, kontramøtrik, to silikoneskiver
Til brug med (applikation) SymLine™ Systemtilpasning
Til brug med (udstyr) Kabinet (28 mm borehul, 120 mm vægtykkelse)
Materiale HDPE-EC
Produkttype Monteringsbeslag