Få mere at vide
BINDER™ Adgangsport med silikonestik til serie CB, CBF
Artikelnummer. 17353683 Shop alle BINDER produkter
Funktioner:
Højre position
Rygposition
Venstre position
Artikelnummer. 17353683
Brand: BINDER™ 86120027
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
BINDER™ Access Port med silikoneprop er en mulighed for brug med CO2 inkubatorer CB og CBF
  • Adgangsport
  • Med silikoneprop
  • Til brug med Konstant Klimakamre KBF-S og KBF-S ECO
Tekniske data
Oversigt Adgangsport med silikoneprop - 30 mm, højre
Til brug med (udstyr) BINDER Serie CB og CBF
Materiale Silikone
Type Adgangsport
Funktioner Højre position
Inkluderer Silikone stik
Diameter (engelsk) 1,2 tommer
Diameter (metrisk) 30 mm