Få mere at vide
BINDER™ Adgangsport med silikonestik
Shop alle BINDER produkter
Diameter (metrisk):
100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Top Access Port er et tilbehør til brug på toppen af kamre og inkubatorer
- Silikone stik
- 100 mm diameter
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Adgangsport med silikoneprop - 100 mm, top |
| Til brug med (udstyr) | BINDER Kamre FD 56, FD 115, FD 260, FD 720 |
| Type | Adgangsport |
| Inkluderer | Silikone stik |
| Diameter (metrisk) | 100 mm |