missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
BINDER™ Højre adgangsport (50 til 125 mm)
Shop alle BINDER produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Til brug med (udstyr):
BINDER Chambers-serien BD
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til brug til højre
- Silikonestik medfølger
- Til brug med en bred vifte af BINDER™ inkubatorer og kamre
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Adgangsport med silikoneprop - 50 mm, højre |
| Til brug med (udstyr) | BINDER Chambers-serien BD |
| Materiale | Stål |
| Type | Adgangsport |
| Inkluderer | Silikone stik |
| Diameter (metrisk) indvendig | 50 mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion