Få mere at vide
BINDER™ Højre adgangsport (50 til 125 mm)
Artikelnummer. 15682056 Shop alle BINDER produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
BINDER Chambers Series ED
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
15682056 BINDER Chambers Series ED Hver
1 options
Artikelnummer. 15682056 Leverandør BINDER™ Leverandørnr. 80121021
Til brug med:BINDER enheder serie ED
  • Til brug til højre
  • Silikonestik medfølger
  • Til brug med en bred vifte af BINDER™ inkubatorer og kamre
Tekniske data
Oversigt Adgangsport med silikoneprop - 50 mm, højre
Til brug med (udstyr) BINDER Chambers Series ED
Materiale Stål
Type Adgangsport
Inkluderer Silikone stik
Diameter (metrisk) indvendig 50 mm