Beskrivelse
- Til brug til venstre
- Silikonestik medfølger
- Til brug med en bred vifte af BINDER™ inkubatorer og kamre
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Adgangsport med silikoneprop - 30 mm, venstre |
| Til brug med (udstyr) | BINDER Kamre ED 56, ED 115, ED 260, ED 720 |
| Materiale | Stål |
| Type | Adgangsport |
| Inkluderer | Silikone stik |
| Diameter (metrisk) indvendig | 30 mm |