Få mere at vide
BINDER™ Topadgangsport (30 mm)
Shop alle BINDER produkter
Materiale:
Stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til brug ovenpå
- Silikonestik medfølger
- Til brug med en bred vifte af BINDER™ inkubatorer og kamre
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Adgangsport med silikoneprop - 30 mm, top |
| Til brug med (udstyr) | BINDER Chambers-serien BD |
| Materiale | Stål |
| Type | Adgangsport |
| Inkluderer | Silikone stik |
| Diameter (metrisk) indvendig | 30 mm |