Få mere at vide
BINDER™ Venstre adgangsport (10 mm)
Artikelnummer. 15651726 Shop alle BINDER produkter
Materiale:
Stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15651726
Brand: BINDER™ 80120388
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med:BINDER serie enheder BD
  • Til brug til venstre
  • Silikonestik medfølger
  • Til brug med en bred vifte af BINDER™ inkubatorer og kamre
Tekniske data
Oversigt Adgangsport med silikoneprop - 10 mm, venstre
Til brug med (udstyr) BINDER Chambers-serien BD
Materiale Stål
Type Adgangsport
Inkluderer Silikone stik
Diameter (metrisk) indvendig 10 mm