missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BINDER™ Højre adgangsport (50 til 125 mm)

Artikelnummer. 15642066 Shop alle BINDER produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Materiale:
Stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15642066

Brand: BINDER™ 80121028

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Til brug med:BINDER enheder FD 115, FD 260, FD 720

  • Til brug til højre
  • Silikonestik medfølger
  • Til brug med en bred vifte af BINDER™ inkubatorer og kamre

Tekniske data

Oversigt Adgangsport med silikoneprop - 100 mm, højre
Til brug med (udstyr) BINDER Kamre FD 115, FD 260, FD 720
Materiale Stål
Type Adgangsport
Inkluderer Silikone stik
Diameter (metrisk) indvendig 100 mm
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.