Få mere at vide
BINDER™ Top adgangsport (80 til 125 mm)
Artikelnummer. 15681656 Shop alle BINDER produkter
Til brug med (udstyr):
BINDER Chambers-serien BD
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15681656
Brand: BINDER™ 80120053
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Til brug med:BINDER serie enheder BD
  • Til brug ovenpå
  • Silikonestik medfølger
  • Til brug med en bred vifte af BINDER™ inkubatorer og kamre
Specifica
Oversigt Adgangsport med silikoneprop - 100 mm, top
Til brug med (udstyr) BINDER Chambers-serien BD
Materiale Stål
Type Adgangsport
Inkluderer Silikone stik
Diameter (metrisk) indvendig 100 mm
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato