missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
BINDER™ Top adgangsport (80 til 125 mm)
Shop alle BINDER produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Til brug med (udstyr):
BINDER Chambers-serien BD
Pakningsstørrelse:
Hver
Descrizione
- Til brug ovenpå
- Silikonestik medfølger
- Til brug med en bred vifte af BINDER™ inkubatorer og kamre
Specifica
Specifica
| Oversigt | Adgangsport med silikoneprop - 100 mm, top |
| Til brug med (udstyr) | BINDER Chambers-serien BD |
| Materiale | Stål |
| Type | Adgangsport |
| Inkluderer | Silikone stik |
| Diameter (metrisk) indvendig | 100 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto