Få mere at vide
ACCESS PORT LEFT DIA.50MMthe middle of the left side wall D = 58 mm
Brand:  Thermo Scientific 51900997
ACCESS PORT LEFT DIA.50MMthe middle of the left side wall D = 58 mm
Produktkode 11804423
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3680.00 DKK
    3514.11 DKK / Hver
    Save 165.89 DKK
    4% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 19-02-2026
Tilføj til indkøbskurv