Få mere at vide
BINDER™ Adgangsport
Shop alle BINDER produkter
Port størrelse:
30 mm
50 mm
100 mm
Havne:
1 på højre side
1 på toppen
1 på venstre side
Beskrivelse
- Rund adgangsport med silikonestik
- Vælg mellem 30, 50 eller 100 mm stik
- Tilgængelig til venstre, højre eller øverst i kammeret
- Til brug med KBF PRO 130, KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060 og KBF PRO 1600
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | KBF PRO 130, KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, KBF PRO 1600 |
| Materiale | Silikone |
| Type | Adgangsport |
| Havne | 1 på venstre side |
| Port størrelse | 30 mm |