Få mere at vide
BINDER™ Adgangsport
Artikelnummer. 30238217 Shop alle BINDER produkter
Port størrelse:
30 mm
50 mm
100 mm
Havne:
1 på højre side
1 på toppen
1 på venstre side
Artikelnummer. 30238217
Brand: BINDER™ 80122465
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Adgangsport med silikonestik til brug med KB65, KB130, KB260, KB470, KB720 og KB 1060.
  • Rund adgangsport med silikonestik
  • Vælg mellem 30, 50 eller 100 mm stik
  • Tilgængelig til venstre, højre eller øverst i kammeret
  • Til brug med KB65, KB130, KB260, KB470, KB720 og KB 1060
Tekniske data
Til brug med (udstyr) KB 65, KB 130, KB 260, KB 470, KB 720, KB 1060
Materiale Silikone
Type Adgangsport
Havne 1 på venstre side
Port størrelse 30 mm