Få mere at vide
Thermo Scientific™ Få adgang til nøglemuligheder for frysere med ultralav temperatur
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Analyser registreringer af, hvilket personale der åbnede fryserdøren, hvad klokken var åbnet og i hvilken varighed med Thermo Scientific™ Få adgang til nøglemuligheder for frysere med ultralav temperatur.
Funktioner
- Adgangskortet leveres med 5 nøglekort
- Feltinstalleret - købt separat
- Fabrik installeret i fabrikken med køb af enhed
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Fabriksmonteret. Ingen selvstændige ordrer. |
| Temperaturområde | -40°C to -86C°C |
| Antal døre | 2 |
| Hylder | 3 Adjustable |
| Stil | Upright |
| Til brug med (udstyr) | TSX Universal (-ULTS modeller) |
| Inkluderer | adgangsnøglemulighed; Adgangskort med fem nøglekort. Alle bestillinger skal ledsages af en TSX Universal ultra-low fryser |
| Overvågningsmuligheder | Audible and Visual High and Low Temperature Alarms |
| Spænding | 100/240 V |
| Kompressor | Variable Speed |