Få mere at vide
Thermo Scientific™ Få adgang til nøglemuligheder for frysere med ultralav temperatur
Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
Revco™ UxF
TSX Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE- og TLE-serien (400-boks og derover), Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE Series, Revco TLE Series
TSX Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE- og TLE-serien, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE Series, Revco TLE Series
TSX Universal (-ULTS Models)
TSX Universel
TSX, RLE, 89000, HLE og TLE Series ULT frysere, Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HERAfreeze HLE 600-boks frysere, HERAfreeze HLE, Forma 89000, TLE Series
Thermo Scientific™ TSU Serie
Type:
Access Key Pack (US), selvstændige kort
Få adgang til uafhængige nøglepakker (EU).
Fabriksinstalleret, ingen stand-alone ordrer.
Fabriksinstalleret. Ingen enkeltstående ordrer.
Factory-installed. No stand-alone orders.
Feltet er installeret
Field-installed
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
Analyser registreringer af, hvilket personale der åbnede fryserdøren, hvad klokken var åbnet og i hvilken varighed med Thermo Scientific™ Få adgang til nøglemuligheder for frysere med ultralav temperatur.
Funktioner
- Kortadgang leveres med 5 nøglekort
- Felt installeret - købes separat
- Fabriksinstalleret i anlægget ved køb af enhed
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Field-installed |
| Til brug med (udstyr) | TSX Universel |
| Inkluderer | Kortadgang m/fem nøglekort |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Få adgang til nøglemuligheder for frysere med ultralav temperatur >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion