Få mere at vide
Thermo Scientific™ Få adgang til nøglemuligheder for frysere med ultralav temperatur
Artikelnummer. 15718557 Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
Revco™ UxF
TSX Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE- og TLE-serien (400-boks og derover), Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE Series, Revco TLE Series
TSX Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE- og TLE-serien, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE Series, Revco TLE Series
TSX Universal (-ULTS-modeller)
TSX Universel
TSX, RLE, 89000, HLE og TLE Series ULT frysere, Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HERAfreeze HLE 600-boks frysere, HERAfreeze HLE, Forma 89000, TLE Series
Thermo Scientific™ TSU Serie
Type:
Access Key Pack (US), selvstændige kort
Få adgang til uafhængige nøglepakker (EU).
Fabriksinstalleret, ingen stand-alone ordrer.
Fabriksinstalleret. Ingen enkeltstående ordrer.
Fabriksinstalleret. Ingen enkeltstående ordrer.
Feltet er installeret
Feltinstalleret
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 15718557
Brand: Thermo Scientific™ FAC34567LE
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Registrer hvem der åbnede den ultralave fryserdør, hvornår den blev åbnet og hvor længe den var åben med adgangsnøglemuligheder.
Analyser registreringer af, hvilket personale der åbnede fryserdøren, hvad klokken var åbnet og i hvilken varighed med Thermo Scientific™ Få adgang til nøglemuligheder for frysere med ultralav temperatur.
Funktioner
  • Kortadgang leveres med 5 nøglekort
  • Felt installeret - købes separat
  • Fabriksinstalleret i anlægget ved køb af enhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Fabriksinstalleret. Ingen enkeltstående ordrer.
Til brug med (udstyr) TSX, RLE, 89000, HLE og TLE Series ULT frysere, Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HERAfreeze HLE 600-boks frysere, HERAfreeze HLE, Forma 89000, TLE Series
Inkluderer Kortadgang m/fem nøglekort. Alle bestillinger skal ledsage en TSX , Revco RLE, Forma 89000, TLE eller HERAfreeze HLE Series ultra-lav fryser.