Få mere at vide
Thermo Scientific™ Få adgang til nøglemuligheder for frysere med ultralav temperatur Artikelnummer.: 15362600
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Få adgang til nøglemuligheder for frysere med ultralav temperatur
Artikelnummer. 15362600 Shop alle Thermo Scientific produkter
Thermo Scientific™ TSU Serie, Feltet er installeret, Hver
Til brug med (udstyr):
Revco™ UxF
TSX Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE- og TLE-serien (400-boks og derover), Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE Series, Revco TLE Series
TSX Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE- og TLE-serien, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE Series, Revco TLE Series
TSX Universal (-ULTS Models)
TSX Universel
TSX, RLE, 89000, HLE og TLE Series ULT frysere, Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HERAfreeze HLE 600-boks frysere, HERAfreeze HLE, Forma 89000, TLE Series
Thermo Scientific™ TSU Serie
Type:
Access Key Pack (US), selvstændige kort
Få adgang til uafhængige nøglepakker (EU).
Fabriksinstalleret, ingen stand-alone ordrer.
Fabriksinstalleret. Ingen enkeltstående ordrer.
Factory-installed. No stand-alone orders.
Feltet er installeret
Field-installed
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 15362600
Brand: Thermo Scientific™ FFAC34567
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Registrer hvem der åbnede den ultralave fryserdør, hvornår den blev åbnet og hvor længe den var åben med adgangsnøglemuligheder.
Analyser registreringer af, hvilket personale der åbnede fryserdøren, hvad klokken var åbnet og i hvilken varighed med Thermo Scientific™ Få adgang til nøglemuligheder for frysere med ultralav temperatur.
Funktioner
  • Kortadgang leveres med 5 nøglekort
  • Felt installeret - købes separat
  • Fabriksinstalleret i anlægget ved køb af enhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Feltet er installeret
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific™ TSU Serie
Inkluderer Adgangsnøglemulighed; Kortadgangskontrol m/fem nøglekort
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Få adgang til nøglemuligheder for frysere med ultralav temperatur >