Få mere at vide
Thermo Scientific™ Få adgang til nøglemuligheder for frysere med ultralav temperatur
Artikelnummer. 11860553 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Revco™ UxF
TSX Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE- og TLE-serien (400-boks og derover), Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE Series, Revco TLE Series
TSX Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE- og TLE-serien, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE Series, Revco TLE Series
TSX Universal (-ULTS modeller)
TSX Universel
TSX, RLE, 89000, HLE og TLE Series ULT frysere, Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HERAfreeze HLE 600-boks frysere, HERAfreeze HLE, Forma 89000, TLE Series
Thermo Scientific™ TSU Serie
Type:
Access Key Pack (US), selvstændige kort
Få adgang til uafhængige nøglepakker (EU).
Fabriksinstalleret, ingen stand-alone ordrer.
Fabriksinstalleret. Ingen enkeltstående ordrer.
Fabriksmonteret. Ingen selvstændige ordrer.
Feltet er installeret
Feltinstalleret
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Type unitSize
11860553 TSX Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE- og TLE-serien, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE Series, Revco TLE Series Få adgang til uafhængige nøglepakker (EU). Pakke med 5
11336381 TSX Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE- og TLE-serien, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE Series, Revco TLE Series Access Key Pack (US), selvstændige kort Pakke med 5
15362600 Thermo Scientific™ TSU Serie Feltet er installeret Hver
13540770 Revco™ UxF Feltet er installeret Hver
11336401 TSX Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE- og TLE-serien (400-boks og derover), Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE Series, Revco TLE Series Fabriksinstalleret, ingen stand-alone ordrer. Hver
15718557 TSX, RLE, 89000, HLE og TLE Series ULT frysere, Revco RLE, Forma 89000, TLE-serien, HERAfreeze HLE 600-boks frysere, HERAfreeze HLE, Forma 89000, TLE Series Fabriksinstalleret. Ingen enkeltstående ordrer. Hver
30274497 TSX Universel Feltinstalleret -
31007818 TSX Universal (-ULTS modeller) Fabriksmonteret. Ingen selvstændige ordrer. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11860553 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. ACE34567
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    451.00 DKK
    431.24 DKK / Pakke med 5
    Spare 19.76 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Registrer hvem der åbnede den ultralave fryserdør, hvornår den blev åbnet og hvor længe den var åben med adgangsnøglemuligheder.
Analyser registreringer af, hvilket personale der åbnede fryserdøren, hvad klokken var åbnet og i hvilken varighed med Thermo Scientific™ Få adgang til nøglemuligheder for frysere med ultralav temperatur.
Funktioner
  • Kortadgang leveres med 5 nøglekort
  • Felt installeret - købes separat
  • Fabriksinstalleret i anlægget ved køb af enhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Få adgang til uafhængige nøglepakker (EU).
Til brug med (udstyr) TSX Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE- og TLE-serien, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE Series, Revco TLE Series
Inkluderer Inkluderer 5 kort, understøtter ISO14443-protokollen