Få mere at vide
Acarviosin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acarviosin |
| CAS | 80943-41-5 |
| Molekylær formel | C14 H25 N O8 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Acarviosine, (S)-Acarviosin, [1S-(1α,4α,5β,6α)]-4,6-Dideoxy-4-[[4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-cyclohexen-1-yl]amino]-α-D-glucopyranoside Methyl Ester, 4,6-Dideoxy-4-[[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-cyclohexen-1-yl]amino]-α-D-glucopyranoside Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H25NO8/c1-5-8(11(19)13(21)14(22-2)23-5)15-7-3-6(4-16)9(17)12(20)10(7)18/h3,5,7-21H,4H2,1-2H3/t5-,7+,8-,9-,10+,11+,12+,13-,14+/m1/s1 |
| SMIL | CO[C@H]1O[C@H](C)[C@@H](N[C@H]2C=C(CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC navn | (1S,2S,3R,6S)-6-[[(2R,3S,4S,5R,6S)-4,5-dihydroxy-6-methoxy-2-methyl-tetrahydropyran-3-yl]amino]-4-(hydroxymethyl)cyclohex-4-ene-1,2,3-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 335.35 |
| Formel vægt | 335.158 |