Få mere at vide
Acarbose Tridecaacetate, TRC
Artikelnummer. 30308776
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30308776 1 g
1 options
Artikelnummer. 30308776 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1235051G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acarbose Tridecaacetate
CAS 117065-98-2
Molekylær formel C51 H69 N O31
Mængde 1 g
Synonym α-D-Glucopyranose, O-2,3-di-O-acetyl-4,6-dideoxy-4-[[4,5,6-tris(acetyloxy)-3-[(acetyloxy)methyl]-2-cyclohexen-1-yl]amino]-α-D-glucopyranosyl-(1→4)-O-2,3,6-tri-O-acetyl-α-D-glucopyranosyl-(1→4)-, 1,2,3,6-tetraacetate, [1S-(1α,4α,5β,6α)]- (9CI), Acarbose Tridecaacetate
InChI formel InChI=1S/C51H69NO31/c1-19-37(52-34-15-33(16-66-20(2)53)38(70-23(5)56)43(73-26(8)59)39(34)71-24(6)57)42(72-25(7)58)46(76-29(11)62)49(69-19)82-40-36(18-68-22(4)55)81-51(48(78-31(13)64)45(40)75-28(10)61)83-41-35(17-67-21(3)54)80-50(79-32(14)65)47(77-30(12)63)44(41)74-27(9)60/h15,19,34-52H,16-18H2,1-14H3/t19-,34+,35-,36-,37-,38-,39+,40-,41-,42+,43+,44+,45+,46-,47-,48-,49-,50-,51-/m1/s1
SMIL C[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](COC(=O)C)O[C@H](O[C@@H]3[C@@H](COC(=O)C)O[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]3OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]2OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1N[C@H]4C=C(COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]4OC(=O)C
IUPAC navn [(2R,3R,4S,5R,6R)-4,5-diacetyloxy-3-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4-diacetyloxy-6-methyl-5-[[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-triacetyloxy-3-(acetyloxymethyl)cyclohex-2-en-1-yl]amino]oxan-2-yl]oxy-6-[(2R,3R,4S,5R,6S)-4,5,6-triacetyloxy-2-(acetyloxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-2-yl]methyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 1192.08
Formel vægt 1191.3854