Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Acarbose
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18084202
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18084202 50 mg
18075372 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18084202 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2673/50
Glucosidase α inhibitor (intestinal)
Inhibitor of intestinal α-glucosidase (IC50 = 11 nM). Antidiabetic; inhibits the hydrolysis of complex carbohydrates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56180-94-0
Molekylær formel C25H43NO18
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acarbose
Mængde 50 mg
Formel vægt 645.25
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 645.608