Få mere at vide
Acarbose, Mikromol™
Beskrivelse
Acarbose
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acarbose |
| CAS | 56180-94-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Acarbose |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C25 H43 N O18 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Acarbose, O-4,6-Dideoxy-4-[[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)cyclohex-2-enyl]amino]-α-d-glucopyranosyl-(1→4)-O-α-d-glucopyranosyl-(1→4)-d-glucopyranose |
| InChI formel | InChI=1S/C25H43NO18/c1-6-11(26-8-2-7(3-27)12(30)15(33)13(8)31)14(32)19(37)24(40-6)43-22-10(5-29)42-25(20(38)17(22)35)44-21-9(4-28)41-23(39)18(36)16(21)34/h2,6,8-39H,3-5H2,1H3/t6-,8+,9-,10-,11-,12-,13+,14+,15+,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23?,24-,25-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]3CO)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1N[C@H]4C=C(CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O |
| IUPAC navn | (3R,4R,5S,6R)-5-[(2R,3R,4R,5S,6R)-5-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4-dihydroxy-6-methyl-5-[[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)cyclohex-2-en-1-yl]amino]oxan-2-yl]oxy-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-2,3,4-triol |
| Vis mere |