Få mere at vide
Acarbose, Mikromol™
Artikelnummer. 17918944
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17918944 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17918944 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0916.000250
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Acarbose
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acarbose
CAS 56180-94-0
Analyt- eller komponentnavne Acarbose
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C25 H43 N O18
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Acarbose, O-4,6-Dideoxy-4-[[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)cyclohex-2-enyl]amino]-α-d-glucopyranosyl-(1→4)-O-α-d-glucopyranosyl-(1→4)-d-glucopyranose
InChI formel InChI=1S/C25H43NO18/c1-6-11(26-8-2-7(3-27)12(30)15(33)13(8)31)14(32)19(37)24(40-6)43-22-10(5-29)42-25(20(38)17(22)35)44-21-9(4-28)41-23(39)18(36)16(21)34/h2,6,8-39H,3-5H2,1H3/t6-,8+,9-,10-,11-,12-,13+,14+,15+,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23?,24-,25-/m1/s1
SMIL C[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]3CO)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1N[C@H]4C=C(CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O
IUPAC navn (3R,4R,5S,6R)-5-[(2R,3R,4R,5S,6R)-5-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4-dihydroxy-6-methyl-5-[[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)cyclohex-2-en-1-yl]amino]oxan-2-yl]oxy-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-2,3,4-triol
Molekylvægt (g/mol) 645.6
Mængde 250 mg
Formel vægt 645.248 g/mol