Få mere at vide
Acarbose, MedChemExpress
Beskrivelse
Acarbose (BAY g 5421), antihyperglycemic agent, is an orally active alpha-glucosidase inhibitor (IC50=11 nM). Acarbose can potentiate the hypoglycemic effects of sulfonylureas or insulin.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acarbose |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 56180-94-0 |
| Farve | White |
| Mængde | 200 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H43NO18 |
| Til brug med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Synonym | BAY g 5421 |
| Opløselighedsinformation | H2O : 125 mg/mL (193.62 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |