missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Acamylophenine Dihydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30328631
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30328631 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30328631 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA58924050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Acamylophenine Dihydrochloride
CAS 5892-41-1
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C19H32N2O2 . 2 (HCl)
Mængde 50 mg
Synonym 3-Methylbutyl [[2-(diethylamino)ethyl]amino](phenyl)acetate Dihydrochloride, Anafortin, Camylofin Dihydrochloride, Camylofin Hydrochloride, Camylofine Dihydrochloride, Camylofine Hydrochloride, Isopentyl alpha-[[2-(Diethylamino)ethyl]amino]phenylacetate Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C19H32N2O2.2ClH/c1-5-21(6-2)14-13-20-18(17-10-8-7-9-11-17)19(22)23-15-12-16(3)4;;/h7-11,16,18,20H,5-6,12-15H2,1-4H3;2*1H
SMIL Cl.Cl.CCN(CC)CCNC(C(=O)OCCC(C)C)c1ccccc1
IUPAC navn 3-methylbutyl 2-[2-(diethylamino)ethylamino]-2-phenylacetate;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 393.4
Formel vægt 392.1997
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.