missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Acamylophenine Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acamylophenine Dihydrochloride |
| CAS | 5892-41-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C19H32N2O2 . 2 (HCl) |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 3-Methylbutyl [[2-(diethylamino)ethyl]amino](phenyl)acetate Dihydrochloride, Anafortin, Camylofin Dihydrochloride, Camylofin Hydrochloride, Camylofine Dihydrochloride, Camylofine Hydrochloride, Isopentyl alpha-[[2-(Diethylamino)ethyl]amino]phenylacetate Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H32N2O2.2ClH/c1-5-21(6-2)14-13-20-18(17-10-8-7-9-11-17)19(22)23-15-12-16(3)4;;/h7-11,16,18,20H,5-6,12-15H2,1-4H3;2*1H |
| SMIL | Cl.Cl.CCN(CC)CCNC(C(=O)OCCC(C)C)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | 3-methylbutyl 2-[2-(diethylamino)ethylamino]-2-phenylacetate;dihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 393.4 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?