Få mere at vide
Acamprosate EP Impurity A, Mikromol™
Beskrivelse
Acamprosate EP Impurity A
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Aminopropane-1-sulfonic Acid (Homotaurine) |
| CAS | 3687-18-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Aminopropane-1-sulfonic Acid (Homotaurine) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C3 H9 N O3 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Acamprosate Calcium Imp. A (EP), Acamprosate Imp. A (EP), Acamprosate USP Related Compound A, Acamprosate USP RC A, 3-Aminopropane-1-sulfonic Acid, Homotaurine, Acamprosate Related Compound A, Acamprosate Calcium Impurity A, Acamprosate Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9NO3S/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-4H2,(H,5,6,7) |
| SMIL | NCCCS(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | 3-aminopropane-1-sulfonic acid |
| Vis mere |