missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Acamprosate-d3 Calcium, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acamprosate-d3 Calcium |
| CAS | 1225580-94-8 |
| Molekylær formel | 2 C5 D3 H7 N O4 S . Ca |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1-Propanesulfonic acid, 3-(acetyl-2,2,2-d3-amino)-, calcium salt (2:1), 3-[(Acetyl-d3)amino]-1-propanesulfonic acid hemicalcium salt, Acamprosate-D3 calcium (N-acetyl-D3), Bis(N-Acetylhomotaurinate)-d3 calcium, N-(Acetyl-d3)homotaurine hemicalcium salt, Calcium Acetylhomotaurinate-d3, Acamprosate-d3 Calcium (acetyl-d3) |
| InChI formel | InChI=1S/2C5H11NO4S.Ca/c2*1-5(7)6-3-2-4-11(8,9)10;/h2*2-4H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9,10);/q;;+2/p-2/i2*1D3; |
| SMIL | [Ca+2].[2H]C([2H])([2H])C(=O)NCCCS(=O)(=O)[O-].[2H]C([2H])([2H])C(=O)NCCCS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC navn | calcium;3-[(2,2,2-trideuterioacetyl)amino]propane-1-sulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 406.5194 |
| Formel vægt | 406.0664 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?