Få mere at vide
Acamprosate-d12 Calcium (di-n-propyl-d12), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acamprosate-d12 Calcium (dipropyl-d12) |
| CAS | 1225580-91-5 |
| Molekylær formel | 2 C5 D6 H4 N O4 S . Ca |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | 1-Propane-1,1,2,2,3,3-d6-sulfonic acid, 3-(acetylamino)-, calcium salt (2:1), 3-(Acetylamino)-1-propanesulfonic-1,1,2,2,3,3-d6 acid hemicalcium salt, Acamprosate-d6 calcium, Acamprosate-d12 calcium, Acamprosate-D6 calcium (propyl-1,1,2,2,3,3-D6), Bis(N-Acetylhomotaurinate-d6) calcium, N-Acetylhomotaurine-d6 hemicalcium salt |
| InChI formel | InChI=1 S/2C5H11NO4S.Ca/c2*1-5(7)6-3-2-4-11(8,9)10;/h2*2-4H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9,10);/q;;+2/p-2/i2*2D2,3D2,4D2; |
| SMIL | [Ca+2 ].[2 H]C([2 H])(NC(=O)C)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])S(=O)(=O)[O-].[2 H]C([2 H])(NC(=O)C)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC navn | calcium;3-acetamido-1,1,2,2,3,3-hexadeuteriopropane-1-sulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 412.556 |
| Formel vægt | 412.104 g/mol |
| Vis mere |