Learn More
Acamprosate Calcium, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Acamprosate Calcium |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C5H11NO4S.Ca/c2*1-5(7)6-3-2-4-11(8,9)10;/h2*2-4H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9,10);/q;;+2/p-2 |
| Formel vægt | 400.0287 |