Få mere at vide
Acamprosate calcium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16403297
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
16403297 50 mg
1 options
Artikelnummer. 16403297 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17030
MedChemExpress Acamprosate calcium(Campral EC) is a GABA receptor agonist and modulator of glutamatergic systems; reduces alcohol consumption in animal models of alcohol addiction.
Acamprosate calcium(Campral EC) is a GABA receptor agonist and modulator of glutamatergic systems
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acamprosate calcium
CAS 77337-73-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C5H10NO4S.1/2Ca
Mængde 50 mg
Synonym Calcium N-acetylhomotaurinate
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (499.40 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMIL CC(NCCCS([O-])(=O)=O)=O.[0.5Ca2+]
Molekylvægt (g/mol) 200.24
Formel vægt 200.24
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration