Få mere at vide
Acalabrutinib, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acalabrutinib |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H23N7O2/c1-2-6-21(34)32-15-5-7-19(32)25-31-22(23-24(27)29-14-16-33(23)25)17-9-11-18(12-10-17)26(35)30-20-8-3-4-13-28-20/h3-4,8-14,16,19H,5,7,15H2,1H3,(H2,27,29)(H,28,30,35)/t19-/m0/s1 |