Få mere at vide
Beschreibung
ACADS Polyclonal antibody specifically detects ACADS in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | ACADS |
| Applikationer | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | FITC |
| Formulering | PBS |
| Gene Alias | ACAD3, acyl-CoA dehydrogenase, C-2 to C-3 short chain, acyl-Coenzyme A dehydrogenase, C-2 to C-3 short chain, Butyryl-CoA dehydrogenase, EC 1.3.99, EC 1.3.99.2, mitochondrial short-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, SCADshort-chain acyl-CoA dehydrogenase, short-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial, unsaturated acyl-CoA reductase |
| Værtsarter | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-260 of human ACADS (NP_000008.1).,, Sequence:, MAAALLARASGPARRALCPRAWRQLHTIYQSVELPETHQMLLQTCRDFAEKELFPIAAQVDKEHLFPAAQVKKMGGLGLLAMDVPEELGGAGLDYLAYAIAMEEISRGCASTGVIMSVNNSLYLGPILKFGSKEQKQAWVTPFTSGDKIGCFALSEPGNGSDAGAASTTARAEGDSWVLNGTKAWITNAWEASAAVVFASTDRALQNKGISAFLVPMPTPGLTLGKKEDKLGIRGSSTANLIFEDCRIPKDSILGEPGMG |
| Oprensningsmetode | Affinity purified |
| Mængde | 0.1 mL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?