Få mere at vide
Akacie, samlet aske <4%
Artikelnummer. 11347958
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11347958 500 g 500g
11337958 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347958 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036499.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Læg i indkøbskurv
Blanding af polysaccharider og glykoproteiner brugt i fødevareindustrien som stabilisator | CAS: 9000-01-5
Det bruges i tekstiler, keramik, litografi, kosmetik og farmaceutiske produkter. I fødevareindustrien bruges akacie hovedsageligt som konfekture, bageri, mejeri, drikkevarer og som mikroindkapslingsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 9000-01-5
MDL nummer MFCD00081264
Synonym Gum Arabic
Specifications
Kemisk navn eller materiale Acacia
Navn note Samlet aske <4%
Farve Hvid
Tæthed 1.4 g/mL
Maskestørrelse −100 Mesh
Lugt Ukarakteristisk
Mængde 500 g
Merck Index 14,14
Opløselighedsinformation Vandopløseligt. Vandig opløsning er syreholdig for lakmus.
Fysisk form Pulver