Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Acacetin
Artikelnummer. 16534314 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16534314 250 mg
16524314 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16534314 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 465232500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
CAS: 480-44-4 | C16H12O5 | 284,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 480-44-4
Molekylær formel C16H12O5
Molekylvægt (g/mol) 284.27
InChI nøgle DANYIYRPLHHOCZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 5,7-dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-on
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C1=CC(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acacetin
Smeltepunkt 260,0 °C til 265,0 °C
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: .. Andre opløseligheder: opløselig i DMSO, varm alkohol og alkalier; praktisk talt uopløselig i ether
Formel vægt 284.26