missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

AC710, MedChemExpress

Artikelnummer. 16496196
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16496196 100 mg
16485708 10 mg
16418407 5 mg
16401877 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16496196 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13493

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress AC710 is a potent PDGFR inhibitor with Kds of 0.6, 1.57, 1, 1.3, 1.0 nM for FLT3, CSF1R, KIT, PDGFRα and PDGFRβ, respectively.

AC710 is a potent PDGFR inhibitor with Kds of 0.6, 1.57, 1, 1.3, 1.0 nM for FLT3, CSF1R, KIT, PDGFRα and PDGFRβ, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale AC710
CAS 1351522-04-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C31H42N6O4
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 14 mg/mL (24.88 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(C1=NC=C(OC2CC(C)(C)N(CC)C(C)(C)C2)C=C1)NC3=CC=C(NC(NC4=NOC(C(C)(C)C)=C4)=O)C=C3
Molekylvægt (g/mol) 562.7
Formel vægt 562.7
Procent renhed 99.89%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.