missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
R&D Systems™ Ac4GlcNAlk
Beskrivelse
Ac4GlcNAlk is a metabolic chemical reporter (MCR) for studying cell surface glycosylation. It is used for identification of O-GlcNAc modified proteins. In cells expressing the engineered pyrophosphorylase, mut-AGX1, Ac4GlcNAlk is efficiently converted into UDP-GlcNAlk which is incorporated into GlcNAlk-containing glycoproteins.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Deoxy-2-[(1-oxo-4-pentyn-1-yl)amino]-D-glucopyranose-1,3,4,6-tetraacetate |
| CAS | 1361993-37-4 |
| Mængde | 10 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Mål | Glycobiology Probes |
| Molekylær formel | C19H25NO10 |
| Renhed | 0.95 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?