Få mere at vide
Thermo Scientific™ AC200 cirkulationspumper
Artikelnummer. 10289244 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Model-:
AC200
AC200 med bro
Spænding:
230 V
Frekvens:
50 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Spænding Frekvens unitSize
10289244 AC200 med bro 230 V 50 Hz Hver
11630831 AC200 230 V 50 Hz Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10289244 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 1560021
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
AC200 er ideel, når applikationer kræver større pumpeydelse, rampeprogrammering, applikationsalarmer og temperaturområder fra -50° til +200 °C.
Thermo Scientific™ AC200 er ideel, når applikationer kræver større pumpeydelse, rampeprogrammering, applikationsalarmer og temperaturområder fra 13° til +200 °C. Funktionerne inkluderer et forbedret digitalt display og ––brugervenlige touchpad-indstillinger, så du nemt kan justere temperaturen, så den opfylder dine specifikke applikationskrav.
  • Maks. temperatur: 200 °C
  • Alarm for lavt væskeniveau for sikkerhedsklasse III
  • Automatisk styringsslukning ved detektering af for høj temperatur, lavt væskeniveau eller motoroverbelastning
  • USB kommunikationsport og muligheder for RS-232, RS-485, Ethernet/LAN, Analog I/O
  • Programmerbar applikationstemperaturalarm med brugervalgt alarm, go-safe-state eller sluk-mulighed
  • Selvjusterende PID-regulator til optimeret temperaturstyring
  • Rampeprogram med 10 trin —redigeringsrampe under løb eller pause
  • Hele rækkevidde kalibrering af« n« point
  • RTA (Real Temperature Adjustment) til kalibrering
  • Intern eller ekstern temperaturkontroltilstand (fjernsensor, NAMUR-type)
  • Pumpehastighedsjustering til tre niveauer for turbulancekontrol
  • Kraftig kraft- og sugepumpe til eksterne åbne og lukkede applikationer
  • Tre sprog (engelsk, tysk, fransk)
  • Skift digital skærmopløsning mellem 0,1 og 0,01 og mellem° C—° F—° K
  • Akustisk og optisk alarm
  • Auto-genstartsfunktion efter strømsvigt
  • USB port til fjernbetjening
  • Realtidsur
  • Multifunktionsport tilsluttes
    • Boosterpumpe (1 bar ekstra)
    • Boostervarmer (2kW ekstra)
    • Automatisk genopfyldningsenhed
    • Magnetisk/magnetventilboks (f.eks. styring af postevandskøling)
Indeholder: 8 mm og 12 mm slangemodhager med bro (– 0026,– 0029,– Kun 0021), pumpeprop til ekstern cirkulation, 6 fod. strømledning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Med bro; 230V/50Hz
Certificeringer/compliance CE-mærket, UL-listet, CSA, RoHS
Kommunikation USB, RS232, RS485, Ethernet/LAN, Analog I/O
Flowhastighed 20 l/min.
Temperaturområde 13 °C til 200 °C
Varmekapacitet 2 kW/1.2 kW
Maks. Tryk 475 mbar/6,89 psi
Maks. Sugning 330 mbar/4,85 psi
Model- AC200 med bro
Sikkerhedsklasse 3/FL
Temperaturstabilitet 0,01 °C
Dimensioner (L x B x H) 7,8 x 6,4 x 14,6 tommer. (19,9 x 16,5 x 37,2 cm)
Længde (engelsk) 7,8 tommer
Længde (metrisk) 19.9 cm
Bredde (engelsk) 6,4 tommer.
Bredde (metrisk) 16.5 cm
Højde (engelsk) 14,6''
Højde (metrisk) 37.2 cm
Vægt (engelsk) 9.25 lb.
Vægt (metrisk) 4.2 kg
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz