Få mere at vide
Thermo Scientific™ AC150 cirkulationspumper
Artikelnummer. p-4527498 Shop alle Thermo Scientific produkter
Click to view available options
Model-:
AC150
AC150 med bro
Spænding:
230 V
Frekvens:
50 Hz
Conditionnement:
Hver
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11610831
Marque: Thermo Scientific™ 1550001B
Il en reste null
Ajouter au panier
Add to basket
AC150 er ideel, når applikationer kræver større pumpeydelse, rampeprogrammering, applikationsalarmer og temperaturområder fra -50° til +150 °C.
Thermo Scientific™ AC150 er ideel, når applikationer kræver større pumpeydelse, rampeprogrammering, applikationsalarmer og temperaturområder fra 13° til 200 °C. Funktionerne inkluderer et forbedret digitalt display og ––brugervenlige touchpad-indstillinger, så du nemt kan justere temperaturen, så den opfylder dine specifikke applikationskrav.
  • Maks. temperatur: 150 °C
  • Alarm for lavt væskeniveau for sikkerhedsklasse III
  • Automatisk styringsslukning ved detektering af for høj temperatur, lavt væskeniveau eller motoroverbelastning
  • USB kommunikationsport og muligheder for RS-232, RS-485, Ethernet/LAN, Analog I/O
  • Programmerbar applikationstemperaturalarm med brugervalgt alarm, go-safe-state eller sluk-mulighed
  • Selvjusterende PID-regulator til optimeret temperaturstyring
  • Fem programmerbare sætpunktstemperaturer
  • RTA (Real Temperature Adjustment) til kalibrering
  • Intern eller ekstern temperaturkontroltilstand (fjernsensor, NAMUR-type)
  • Pumpehastighedsjustering til tre niveauer for turbulancekontrol
  • Kraftig kraft- og sugepumpe til eksterne åbne og lukkede applikationer
  • Tre sprog (engelsk, tysk, fransk)
  • Skift digital skærmopløsning mellem 0,1 og 0,01 og mellem° C—° F—° K
  • Akustisk og optisk alarm
  • Auto-genstartsfunktion efter strømsvigt
Indeholder: 8 mm og 12 mm slangemodhager med bro (– 0026,– 0029,– Kun 0021), pumpeprop til ekstern cirkulation, 6 fod. strømledning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt AC150; Maks. Temp: 150 grader C; 230V/50Hz
Certificeringer/compliance CE-mærket, UL-listet, CSA, RoHS
Kommunikation USB, RS232, RS485, Ethernet/LAN, Analog I/O
Flowhastighed 20 l/min.
Temperaturområde 13 °C til 200 °C
Varmekapacitet 2 kW/1.2 kW
Maks. Tryk 475 mbar/6,89 psi
Maks. Sugning 330 mbar/4,85 psi
Model- AC150
Sikkerhedsklasse 3/FL
Temperaturstabilitet 0,01 °C
Dimensioner (L x B x H) 7,8 x 6,4 x 14,6 tommer. (19,9 x 16,5 x 37,2 cm)
Længde (engelsk) 7,8 tommer
Længde (metrisk) 19.9 cm
Bredde (engelsk) 6,4 tommer.
Bredde (metrisk) 16.5 cm
Højde (engelsk) 14,6''
Højde (metrisk) 37.2 cm
Vægt (engelsk) 9.25 lb.
Vægt (metrisk) 4.2 kg
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz