Beskrivelse
RNA-phosphoramiditter indeholder en 2'-OH-beskyttelsesgruppe, tBDMS (tert-butyldimethylsilyl). Hver base har unikke beskyttelsesgrupper designet specifikt til at beskytte RNA'et under den kemiske synteseproces og producere den højeste mængde af fuldlængde produkt. Alternative basebeskyttelsesmuligheder er også tilgængelige for at muliggøre hurtigere afbeskyttelse og længere oligonukleotidsyntese. De TheraPure varemærke angiver vores højeste niveau af phosphoramidit-renhed, udviklet med den største stringens af high definition analytics og stramt kontrollerede urenhedsprofiler og derfor ideel til enhver terapeutisk anvendelse. Dette produkt leveres i en 250 mL uigennemsigtig flaske med en bred mundhals, som er kompatibel med de fleste None (Bulk) af oligonukleotidsynthesizere.
Funktioner:
- Fuldt kemisk navn —5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-N4-acetyl-2'-O-[(tert-butyl)dimethylsilyl]-cytidin-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidit
- Molekylformel —C 47 H 64 N 5 O 9 PSi
- Base —rC
- Basisbeskyttelse —Ac
- Formelvægt —902,1 g/mol
- CAS-nummer —121058-88-6
- HPLC-renhed —≥99%; M-11 Urenhed:≤ 0,01 %
- 31P NMR renhed —≥99%; Summen af ikke-primære toppe i området 140-152 ppm:≤ 0,5%; Ingen enkelt PIII urenhed> 0,3 %
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Pulver |
| Til brug med (udstyr) | Ingen (bulk) |
| Produkttype | Ac-rC CEP |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (ved eller under -20 °C). |
| Nukleosid type | Cytidin (C) |
| Reagensfunktioner | Hurtig afbeskyttelse |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Renhed | 99% |
| Mængde | 50 g |
| Reagenstype | Phosphoramidite |
| Vis mere |