Få mere at vide
Thermo Scientific™ TheraPure™ Ac-rC Phosphoramidite , 28-400 finish flaske
Artikelnummer. 17947182 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2 g
Artikelnummer. Mængde
17947182 2 g
1 options
Artikelnummer. 17947182 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 27180513
 Begrænset vare
På lager
Ac-rC CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet cytidin (C) med Acetyl (Ac) basebeskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese. RNA-phosphoramiditter indeholder en 2'-OH-beskyttelsesgruppe, tBDMS (tert-butyldimethylsilyl).
Ac-rC CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet cytidin (C) med Acetyl (Ac) basebeskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese. RNA-phosphoramiditter indeholder en 2'-OH-beskyttelsesgruppe, tBDMS (tert-butyldimethylsilyl). Hver base har unikke beskyttelsesgrupper designet specifikt til at beskytte RNA'et under den kemiske synteseproces og producere den højeste mængde af fuldlængde produkt. Alternative basebeskyttelsesmuligheder er også tilgængelige for at muliggøre hurtigere afbeskyttelse og længere oligonukleotidsyntese. De TheraPure varemærke angiver vores højeste niveau af phosphoramidit-renhed, udviklet med den største stringens af high definition analytics og stramt kontrollerede urenhedsprofiler og derfor ideel til enhver terapeutisk anvendelse. Dette produkt leveres i en 30 ml ravfarvet flaske med en 28-400 Finish-halsstil, som er kompatibel med de fleste MerMade Systems af oligonukleotidsynthesizere.
Funktioner:
•Fuldt kemisk navn: 5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-N4-acetyl-2'-O-[(tert-butyl)dimethylsilyl]-cytidin-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidit
• Molekylformel: C 47 H 64 N 5 O 9 PSi
•Base: rC
•Basisbeskyttelse: Ac
•Formelvægt: 902,1 g/mol
• CAS nummer: 121058-88-6
•HPLC renhed:≥ 99%; M-11 Urenhed: ≤0,01 %
•31P NMR renhed: ≥99%; Summen af ikke-primære toppe i området 140-152 ppm:≤ 0,5%; Ingen enkelt PIII urenhed> 0,3 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) MerMade synthesizere
Produkttype Ac-rC CEP
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (ved eller under -20 °C).
Nukleosid type Cytidin (C)
Reagensfunktioner Hurtig afbeskyttelse
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Renhed 99%
Mængde 2 g
Reagenstype Phosphoramidite
Grad TheraPure™
Nukleinsyretype RNA
Produktlinje TheraPure
Form Pulver