Få mere at vide
Thermo Scientific™ TheraPure™ Ac-rC Phosphoramidite , 20-400 finish flaske
Artikelnummer. 17954332 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
17954332 1 g
1 options
Artikelnummer. 17954332 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 27180510
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Ac-rC CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet cytidin (C) med Acetyl (Ac) basebeskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese.
Ac-rC CEP er en fosforamidit, der indeholder 5' DMT og nukleosidet cytidin (C) med acetyl (Ac) basebeskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese. RNA-fosforamiditter indeholder en 2'-OH beskyttelsesgruppe, tBDMS (tert-butyldimethylsilyl). Hver base har unikke beskyttelsesgrupper, der er designet specifikt til at beskytte RNA'et under den kemiske synteseproces og producere den største mængde fuldlængdeprodukt. Alternative basebeskyttelsesmuligheder findes også for at muliggøre hurtigere debeskyttelse og længere oligonukleotidsyntese. Varemærket TheraPure angiver vores højeste niveau af fosforamiditrenhed, udviklet med den største strenghed i højopløsningsanalyse og nøje kontrollerede urenhedsprofiler og derfor ideelt til enhver terapeutisk anvendelse. Dette produkt leveres i en 30 ml Amber-flaske med en 20-400 Finish halstype, som er kompatibel med de fleste Expedite Systems oligonukleotid-synthesizere.
Funktioner:
  • HPLC-renhed: ≥99%
  • M-11 urenhed: ≤0,01 %
  • 31P NMR-renhed: ≥99%
  • Summen af ikke-primære toppe i intervallet 140-152 ppm: ≤0,5%
  • Ingen enkelt PIII-urenhed >0,3%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
31P NMR renhed ≥99 %
Format Ravflaske (20-400 finish hals stil)
Til brug med (udstyr) Expedite synthesizere
Oversigt Base: rC
Base Beskyttelse: Ac
Molekylvægt (g/mol) 902,1 g/mol
Produkttype Ac-rC CEP
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (ved eller under -20 °C).
Nukleosid type Cytidin (C)
Reagensfunktioner Hurtig afbeskyttelse
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Renhed ≥99 % (HPLC)
Mængde 1 g
Reagenstype Phosphoramidite
Grad TheraPure™
Nukleinsyretype RNA
Produktlinje TheraPure
Til brug med (applikation) Oligonukleotidsyntese
Form Pulver
Kemisk navn eller materiale 5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-N4-acetyl-2'-O-[(tert-butyl)dimethylsilyl]-cytidin-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidit
Molekylær formel C47H64N5O9Psi​​​
CAS 121058-88-6
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.