Få mere at vide
Ac-lys(ac)-OH, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Ac-lys(ac)-OH |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18N2O4/c1-7(13)11-6-4-3-5-9(10(15)16)12-8(2)14/h9H,3-6H2,1-2H3,(H,11,13)(H,12,14)(H,15,16)/t9-/m0/s1 |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 230.13 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |