Få mere at vide
MedChemExpress Ac-Leu-Arg-AMC
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 929621-79-4 |
| Opløselighed | DMSO : 300 mg/mL (616.57 mM∣Need ultrasonic and warming) |
| Indhold og opbevaring | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylvægt (g/mol) | 486.56 g/mol |
| Produkttype | Dye Reagents |
| Renhed eller kvalitetsklasse | 99.28% |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |