Få mere at vide
Ac-L-Gln-OH, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ac-L-Gln-OH |
| CAS | 2490-97-3 |
| Molekylær formel | C7H12N2O4 |
| MDL nummer | MFCD00038159 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | O=C(O)[C@@H](NC(C)=O)CCC(N)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.18 |
| Procent renhed | 97% |