missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ac-Gly-BoroPro, MedChemExpress
Beskrivelse
Ac-Gly-BoroPro is a selective FAP inhibitor with a Ki of 23 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ac-Gly-BoroPro |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 886992-99-0 |
| Farve | White |
| Mængde | 1 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C8H15BN2O4 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (233.61 mM) |
| SMIL | O=C(N1[C@@H](B(O)O)CCC1)CNC(C)=O |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?