Få mere at vide
Ac-Glu-OMe, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ac-Glu-OMe |
| CAS | 17015-15-5 |
| Molekylær formel | C8H13NO5 |
| Mængde | 10 mg |
| SMIL | COC(=O)[C@H](CCC(=O)O)NC(=O)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.19 |
| Formel vægt | 203.0794 |