Få mere at vide
MedChemExpress Ac-DEVD-pNA
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.89% |
| CAS | 189950-66-1 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvægt (g/mol) | 638.58 g/mol |
| Produkttype | Reference compound |
| Mængde | 2 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : 110 mg/mL (172.26 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.05 mM∣Need ultrasonic) |